Tisk…

Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 3250 CZK
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₁₁O₄P
Bod varu: 76…79 °C (3 mmHg)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008769
CAS číslo: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR