Tisk…
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
370479-25G 370479-5G
SIAL370479-25GEA 12760 CZK
SIAL370479-25G SIAL370479-5G
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₅O₄P
MDL Number: MFCD00044728
CAS číslo: 1067-71-6