Tisk…
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl acetylmethylphosphonate
123690050 123690250
ACRO123690050EA 2730 CZK
ACRO123690050 ACRO123690250
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₅O₄P
MW: 194,17 g/mol
Bod varu: 98 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044728
CAS číslo: 1067-71-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm