Tisk…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D91152-25G D91152-5G
SIALD91152-25GEA 4720 CZK
SIALD91152-25G SIALD91152-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
MDL Number: MFCD00000239
CAS číslo: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3