Tisk…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21156.06 B21156.14
B21156.06EA 1590 CZK
B21156.06 B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 5324-30-1 Molecular Formula: C6H14BrO3P Formula Weight: 245.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4605 Boiling Point: 98-100°/1mm Beilstein Reference: 1766077 MDL No.: MFCD00000239
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
Bod varu: 98…100 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,275
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000239
CAS číslo: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3