Tisk…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114180050 114180250
ACRO114180050EA 2020 CZK
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
Bod varu: 75 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000239
CAS číslo: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %