1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
415400250
415401000
415400100
ACRO415400250EA
6990
CZK
ACRO415400250
ACRO415401000
ACRO415400100
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Vzorec:
C₁₀H₅NaO₅S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001700 CAS číslo: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |