Tisk…
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H47003-1G H47003-5G
SIALH47003-1GEA 2210 CZK
SIALH47003-1G SIALH47003-5G
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone), Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)
Vzorec: C₁₀H₆O₃
MDL Number: MFCD00001684
CAS číslo: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III