Ethyl-4-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E33505-100G
E33505-25G
SIALE33505-100GEA
5820
CZK
SIALE33505-100G
SIALE33505-25G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ |
MDL Number:
MFCD00006003 CAS číslo: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |