Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
B20601.14
B20601.22
B20601.14EA
1330
CZK
B20601.14
B20601.22
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1126-09-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 118419
MDL No.: MFCD00006003
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ Bod varu: 203…205 °C Hustota: 1,021 Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006003 CAS číslo: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |