Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250
118641000
ACRO118640250EA
1540
CZK
ACRO118640250
ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Bod varu: 95…98 °C (7 mmHg) Hustota: 1.02 g/cm³ Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006003 CAS číslo: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |