Piperonylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06
L06258.14
L06258.06EA
1150
CZK
L06258.06
L06258.14
Piperonylacetone ≥98%
Piperonylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 55418-52-5
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,22 g/mol Bod varu: 164…165 °C (12 mmHg) Bod tání: 49…53 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016910 CAS číslo: 55418-52-5 EINECS: 259-630-1 |