Tisk…
1-Naphthylacetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L06696.14 L06696.06 L06696.22
L06696.14EA 1580 CZK
L06696.14 L06696.06 L06696.22
1-Naphthylacetonitrile ≥97%
1-Naphthylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 132-75-2 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6192 Melting Point: 33-35° Boiling Point: 180-182°/9mm Beilstein Reference: 1101012 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004041
Vzorec: C₁₂H₉N
Bod varu: 180…182 °C (9 mmHg)
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004041
CAS číslo: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III