Tisk…
5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
M-Clarity™ quality level = MQ100
288314-100G 288314-25G
SIAL288314-100GEA 11510 CZK
SIAL288314-100G SIAL288314-25G
5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
MDL Number: MFCD00005821
CAS číslo: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5