5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
M-Clarity™ quality level = MQ100
288314-100G
288314-25G
SIAL288314-100GEA
11510
CZK
SIAL288314-100G
SIAL288314-25G
5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec:
C₇H₅BrO₂ |
MDL Number:
MFCD00005821 CAS číslo: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |