Tisk…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
307680250 307681000
ACRO307680250EA 2720 CZK
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 85…86 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,66 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005821
CAS číslo: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %