Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
A19576.03 A19576.06
A19576.03EA 1110 CZK
A19576.03 A19576.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 85068-32-2 Molecular Formula: C10H5F6N Formula Weight: 253.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4234 Beilstein Reference: 6810362 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00009904
Vzorec: C₁₀H₅F₆N
MW: 253.15 g/mol
Hustota: 1.420
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009904
CAS číslo: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III