Tisk…
Trimethyl phosphonoacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
140230250 140231000 140235000
ACRO140230250EA 1630 CZK
ACRO140230250 ACRO140231000 ACRO140235000
Trimethyl phosphonoacetate 98%
Trimethyl phosphonoacetate
Vzorec: C₅H₁₁O₅P
MW: 182.11 g/mol
Bod varu: 265…268 °C
Hustota: 1.26 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008452
CAS číslo: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %