Triethyl-2-phosphonopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
174653-10G
174653-50G
SIAL174653-10GEA
1820
CZK
SIAL174653-10G
SIAL174653-50G
Triethyl-2-phosphonopropionate, Sigma-Aldrich®
Triethyl-2-phosphonopropionate
Vzorec:
C₉H₁₉O₅P MW: 238.22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009159 CAS číslo: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |