Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
B23261.09
B23261.18
B23261.09EA
1840
CZK
B23261.09
B23261.18
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Purity: 98%
CAS No.: 3699-66-9
Molecular Formula: C9H19O5P
Formula Weight: 238.22
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Odourless
Boiling Point: 143-144°/12mm
Beilstein Reference: 1786994
MDL No.: MFCD00009159
Vzorec:
C₉H₁₉O₅P Bod varu: 143…144 °C (12 mmHg) Hustota: 1,111 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009159 CAS číslo: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |