4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50554.03
H50554.06
H50554.03EA
2640
CZK
H50554.03
H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 18529-04-9
Molecular Formula: C10H7ClFN
Formula Weight: 195.63
MDL No.: MFCD00272333
Vzorec:
C₁₀H₇ClFN MW: 195.63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272333 CAS číslo: 18529-04-9 |