Tisk…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50539.03 H50539.06
H50539.03EA 2460 CZK
H50539.03 H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99% CAS No.: 49713-56-6 Molecular Formula: C10H5ClF3N Formula Weight: 231.61 MDL No.: MFCD00153106
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153106
CAS číslo: 49713-56-6