Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
681946-1G 681946-5G
SIAL681946-1GEA 2560 CZK
SIAL681946-1G SIAL681946-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
MDL Number: MFCD00153105
CAS číslo: 1701-24-2