4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
681946-1G
681946-5G
SIAL681946-1GEA
2560
CZK
SIAL681946-1G
SIAL681946-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₅ClF₃N MW: 231,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153105 CAS číslo: 1701-24-2 |