Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49171-1G PC49171-5G
APOSPC49171-1GEA 744 CZK
APOSPC49171-1G APOSPC49171-5G
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239.0325 g/mol
MDL Number: MFCD11100526
CAS číslo: 936092-88-5