1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
330388-1G
330388-5G
SIAL330388-1GEA
0
CZK
SIAL330388-1G
SIAL330388-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₃BrF₆ MW: 293,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00074904 CAS číslo: 327-75-3 |