Tisk…
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
330388-1G 330388-5G
SIAL330388-1GEA 0 CZK
SIAL330388-1G SIAL330388-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
MDL Number: MFCD00074904
CAS číslo: 327-75-3