Tisk…
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26036.03 H26036.06
H26036.03EA 4740 CZK
H26036.03 H26036.06
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Purity: 97% CAS No.: 26393-91-9 Molecular Formula: C10H11FO Formula Weight: 166.19 Refractive Index: 1.4980
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038305
CAS číslo: 26393-91-9