Tisk…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
405655-250ML 405655-50ML
SIAL405655-250MLEA 7280 CZK
SIAL405655-250ML SIAL405655-50ML
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00040710
CAS číslo: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0