Tisk…
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
H54704.MD H54704.03 H54704.06
H54704.MDEA 2390 CZK
H54704.MD H54704.03 H54704.06
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Purity: 96% CAS No.: 2475-80-1 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 32-33° MDL No.: MFCD09038482
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod tání: 32…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038482
CAS číslo: 2475-80-1