Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L11466.03
L11466.06
L11466.03EA
1710
CZK
L11466.03
L11466.06
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 85694-31-1
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH3
Formula Weight: 154.10
Refractive Index: 1.3535
Boiling Point: 94-95°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00077567
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154,10 g/mol Bod varu: 94…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077567 CAS číslo: 85694-31-1 UN: 3272 ADR: 3,III |