Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
L10285.03
L10285.06
L10285.14
L10285.03EA
1560
CZK
L10285.03
L10285.06
L10285.14
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Vzorec:
C₆H₇F₃O₂ Bod varu: 113…115 °C Hustota: 1,125 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009903 CAS číslo: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |