Tisk…
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H30752.MD H30752.03
H30752.MDEA 2060 CZK
H30752.MD H30752.03
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 749934-29-0 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Refractive Index: 1.5131
Vzorec: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038467
CAS číslo: 749934-29-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III