6-Fluoro-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
638862-1G
638862-5G
SIAL638862-1GEA
4210
CZK
SIAL638862-1G
SIAL638862-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Vzorec:
C₁₁H₇FO₂ MW: 190,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD06200717 CAS číslo: 5043-01-6 |