Tisk…
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
250252-10G 250252-50G
SIAL250252-10GEA 1360 CZK
SIAL250252-10G SIAL250252-50G
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
MDL Number: MFCD00004002
CAS číslo: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II