Tisk…
1-Naphthoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270380100 270380500
ACRO270380100EA 1670 CZK
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Bod varu: 190 °C (35 mmHg)
Bod tání: 16…19 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004002
CAS číslo: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %