Tisk…
D(+)-α-Acetobromoglucose 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
270930100 270930500
ACRO270930100EA 2100 CZK
ACRO270930100 ACRO270930500
D(+)-α-Acetobromoglucose 98.5%
D(+)-α-Acetobromoglucose
Vzorec: C₁₄H₁₉BrO₉
Bod tání: 83…88 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063254
CAS číslo: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
Specific optical rotation +188° to +202° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)