4,4'-Dihydroxydiphenylmethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11417.03
A11417.06
A11417.03EA
1090
CZK
A11417.03
A11417.06
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane ≥98%
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Purity: 98%
CAS No.: 620-92-8
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2049425
Vzorec:
C₁₃H₁₂O₂ Bod tání: 159…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002385 CAS číslo: 620-92-8 EINECS: 210-658-2 |