Tisk…
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
10008321-1 10008321-10 10008321-5
CAYM10008321-1EA 1230 CZK
CAYM10008321-1 CAYM10008321-10 CAYM10008321-5
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₄O₂
CAS číslo: 677354-24-4