cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
10008123-1
10008123-10
10008123-5
CAYM10008123-1EA
3310
CZK
CAYM10008123-1
CAYM10008123-10
CAYM10008123-5
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Vzorec:
C₁₃H₂₄O₂ |
CAS číslo:
677354-23-3 UN: 1231 ADR: 3,II |