Tisk…
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
H57543.06 H57543.14
H57543.06EA 3570 CZK
H57543.06 H57543.14
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
(S)-(+)-Nipecotic acid
Purity: 96+% CAS No.: 59045-82-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 253-257° Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 253…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630807
CAS číslo: 59045-82-8