Tisk…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
H28796.06 H28796.14
H28796.06EA 1740 CZK
H28796.06 H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 40371-51-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 MDL No.: MFCD00674110
Vzorec: C₄H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674110
CAS číslo: 40371-51-5