Tisk…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
342430050 342430250
ACRO342430050EA 1620 CZK
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₃
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674110
CAS číslo: 40371-51-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %