Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14533.14
L14533.06
L14533.14EA
3780
CZK
L14533.14
L14533.06
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Purity: 98+%
CAS No.: 883-99-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 205-207°/160mm
MDL No.: MFCD00004099
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₃ Bod varu: 205…207 °C (160 mmHg) Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004099 CAS číslo: 883-99-8 EINECS: 212-936-9 |