Tisk…
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 3020 CZK
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09 g/mol
Bod tání: 112…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443942
CAS číslo: 113512-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II