Tisk…
2-Coumaranone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
124591-10G 124591-1G
SIAL124591-10GEA 5790 CZK
SIAL124591-10G SIAL124591-1G
2-Coumaranone, Sigma-Aldrich®
2-Coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
MDL Number: MFCD00005856
CAS číslo: 553-86-6
EINECS: 209-052-0