2-Coumaranone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03
A18617.06
A18617.14
A18617.03EA
1050
CZK
A18617.03
A18617.06
A18617.14
2-Coumaranone ≥99%
2-Coumaranone
Purity: 99%
CAS No.: 553-86-6
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₆O₂ MW: 134,13 g/mol Bod varu: 248…250 °C Bod tání: 47…52 °C Hustota: 1,22 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005856 CAS číslo: 553-86-6 EINECS: 209-052-0 |