Tisk…
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
424765-1G 424765-5G
SIAL424765-1GEA 2600 CZK
SIAL424765-1G SIAL424765-5G
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₃F₉
MW: 282,105 g/mol
MDL Number: MFCD00054722
CAS číslo: 729-81-7