1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
424765-1G
424765-5G
SIAL424765-1GEA
2600
CZK
SIAL424765-1G
SIAL424765-5G
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₉H₃F₉ MW: 282,105 g/mol |
MDL Number:
MFCD00054722 CAS číslo: 729-81-7 |