3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
L05477.09
L05477.18
L05477.09EA
855
CZK
L05477.09
L05477.18
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 776-99-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Bod varu: 154…158 °C (12 mmHg) Hustota: 1,115 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008772 CAS číslo: 776-99-8 EINECS: 212-285-0 |