Tisk…
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L17593.22 L17593.36
L17593.22EA 1240 CZK
L17593.22 L17593.36
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
CAS No.: 462-34-0 Molecular Formula: C4H8BF3O Formula Weight: 139.91 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 8-9° Boiling Point: 180° UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040372
Vzorec: C₄H₈BF₃O
Bod varu: 180 °C
Bod tání: 8…9 °C
Hustota: 1,268
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040372
CAS číslo: 462-34-0
EINECS: 207-325-9
UN: 3265
ADR: 8,II