2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
11360
CZK
H28788.06
H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Vzorec:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Bod tání: 113…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094995 CAS číslo: 503309-11-3 |