Tisk…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
579610-1G 579610-5G
SIAL579610-1GEA 1510 CZK
SIAL579610-1G SIAL579610-5G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00065692
CAS číslo: 73401-74-8